Få mere at vide
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 20776-67-4 |
| Molekylær formel | C8H8NO2Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-3-methyl-5-chlorobenzoic Acid, 3-Methyl-5-chloroanthranilic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1N |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.6 |
| Formel vægt | 185.0244 |