accessibility menu, dialog, popup

UserName

HN

CAS RN 2047-91-8

IUPAC Navn: 1H,2H,3H,4H-cyclopenta[b]indole
Synonymer: 1H,2H,3H,4H-cyclopenta[b]indole
Molekylvægt (g/mol): 157.22
Molekylformel: C11H11N
InChi Key: HZDXFZHFEASSBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CC2=C(C1)C1=CC=CC=C1N2
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater