missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole, TRC

Artikelnummer. 30421703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2934151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole
CAS 2047-91-8
Molekylær formel C11H11N
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopent[b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydrocyclopenta[b]indole, 2,3-(1,3-Propanediyl)-1H-Indole, 2,3-Trimethyleneindole, NSC 112674
InChI formel InChI=1S/C11H11N/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11(9)12-10/h1-2,4,6,12H,3,5,7H2
SMIL C1Cc2[nH]c3ccccc3c2C1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Formel vægt 157.0891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.