accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 202920-07-8

BrPOOHHO

CAS RN 202920-07-8

IUPAC Navn: (12-bromododecyl)phosphonic acid
Synonymer: 12-bromododecylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol): 329.22
Molekylformel: C12H26BrO3P
InChi Key: OFBOCVJPIJRGMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCBr
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater