accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBr

CAS RN 20248-86-6

IUPAC Navn: 4,4'-bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Synonymer: 4,4'-bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol): 340.06
Molekylformel: C14H12Br2
InChi Key: HMUGRILXVBKBID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(CBr)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater