missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Bis(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl |
| CAS | 20248-86-6 |
| Molekylær formel | C14H12Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 1-(Bromomethyl)-4-[4-(bromomethyl)phenyl]benzene, 4,4'-Bis(bromomethyl) Diphenyl, 4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl, 4,4'-Di(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, α,α'-Dibromo-p,p'-ditolyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-4-[4-(bromomethyl)phenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.05 |
| Formel vægt | 337.9306 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?