CAS RN 20235-19-2
IUPAC Navn:
(2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Synonymer:
(2S,3R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Molekylvægt (g/mol):
150.13
Molekylformel:
C5H10O5
InChi Key:
PYMYPHUHKUWMLA-DEOSMSJNSA-N
SMILES:
OCC(O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O