Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Arabinose |
| CAS | 20235-19-2 |
| Molekylær formel | C5H10O5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
| InChI nøgle | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
| SMIL | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.13 |
| PubChem CID | 5460291 |
| Vis mere |