accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONH(S)NHONH2OOH

CAS RN 201485-17-8

IUPAC Navn: 6-(carbamoylamino)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Synonymer: 6-(carbamoylamino)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 411.46
Molekylformel: C22H25N3O5
InChi Key: VJZUCXPETVPQIB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)NCCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)