CAS RN 199522-35-5
IUPAC Navn:
1-{3-[(5-bromopyridin-2-yl)[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino]propyl}-3-[3-(1H-imidazol-5-yl)propyl]thiourea
Synonymer:
1-{3-[(5-bromopyridin-2-yl)[(3,4-dichlorophenyl)methyl]amino]propyl}-3-[3-(3H-imidazol-4-yl)propyl]thiourea
Molekylvægt (g/mol):
556.35
Molekylformel:
C22H25BrCl2N6S
InChi Key:
UREJDUPKGMFJRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C(Cl)C=C(CN(CCCNC(=S)NCCCC2=CN=CN2)C2=NC=C(Br)C=C2)C=C1