Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NNC 26-9100
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085262
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085262 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085262 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2440/10
Selective sst4 agonist
NNC 26-9100 is a somatostatin sst4 receptor agonist that displays > 100-fold selectivity over sst2 receptors (Ki values are 6 and 621 nM for sst4 and sst2 receptors respectively). Potently inhibits forskolin -induced cAMP accumulation (EC50 = 26 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NNC 26-9100
CAS 199522-35-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H25BrCl2N6S
Formel vægt 556.35
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 556.348