accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHOHONCH3OO

CAS RN 197632-76-1

IUPAC Navn: 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)hexanoic acid
Synonymer: 6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl](methyl)amino}hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 482.58
Molekylformel: C27H34N2O6
InChi Key: JMBKBGOKNZZJQA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)