missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fmoc-n-me-lys(boc)-oh, TRC

Artikelnummer. 30406325
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406325 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406325 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF648498100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fmoc-n-me-lys(boc)-oh
CAS 197632-76-1
Molekylær formel C27 H34 N2 O6
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
SMIL CN([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 482.569
Formel vægt 482.242
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.