accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOHO

CAS RN 1961-72-4

IUPAC Navn: 3-hydroxytetradecanoic acid
Synonymer: 3-hydroxy-myristic acid
Molekylvægt (g/mol): 244.38
Molekylformel: C14H28O3
InChi Key: ATRNZOYKSNPPBF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater