Få mere at vide
3-hydroxytetradecansyre, TRC
Artikelnummer. 30395946
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30395946 5 g
1 options
Artikelnummer. 30395946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9567805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Hydroxymyristic Acid
CAS 1961-72-4
Molekylær formel C14 H28 O3
Mængde 5 g
Synonym β-Hydroxymyristic Acid, β-Hydroxytetradecanoic Acid, (3RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (±)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, 3-Hydroxymyristic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxytetradecanosyre
Molekylvægt (g/mol) 244.37
Formel vægt 244.2038