accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClO2H2H2H

CAS RN 19259-90-6

IUPAC Navn: (²H₃)acetyl chloride
Synonymer: (²H₃)acetyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 81.51
Molekylformel: C2H3ClO
InChi Key: WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
SMILES: [2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater