Få mere at vide
Acetyl-d3 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl-d3 Chloride |
| CAS | 19259-90-6 |
| Molekylær formel | C2 2H3 Cl O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Acetyl-d3 chloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Acetyl chloride-d3, Trideuteroacetyl chloride, Acetyl Chloride-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioacetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.52 |
| Formel vægt | 81.0061 |