CAS RN 192384-41-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,6-Dehydro Tramadol, TRC
CAS: 192384-41-1 Molekylær formel: C16H23NO Molekylvægt (g/mol): 245.36 Synonym: 2-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-2-cyclohexene-1-methanamine,Tramadol Impurity C, SMIL: COc1cccc(c1)C2=CCCCC2CN(C)C