CAS RN 1883548-92-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
Tocris Bioscience™ FFN 102 mesylate
Selective fluorescent substrate of DAT and VMAT2
2