CAS RN 1883548-84-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
af
3
Resultater
1
Tocris Bioscience™ AMG PERK 44
Potent and selective PERK inhibitor; orally bioavailable
2
3