accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNOONNOH2N

CAS RN 187665-65-2

IUPAC Navn: 1-{2-[4-(4-carbamoylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-N-methyl-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-6-carboxamide
Synonymer: 1-{2-[4-(4-carbamoylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl}-N-methyl-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-6-carboxamide
Molekylvægt (g/mol): 422.53
Molekylformel: C24H30N4O3
InChi Key: PNTVCCRNJOGKGA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCN1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C(N)=O)OCC2

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater