missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PNU 142633

Beskrivelse
Very selective, high affinity 5-HT1D receptor agonist (Ki values are 6 and > 18000 nM at human 5-HT1D and 5-HT1B receptors respectively). Inhibits sympathetically-induced tachycardic responses and blocks neurogenic plasma protein extravasation in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PNU 142633 |
| CAS | 187665-65-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C24H30N4O3 |
| Formel vægt | 422.53 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.529 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?