accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHOHOHOOH2NOHNCH3H3C

CAS RN 18751-99-0

IUPAC Navn: 4-{4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H,3H-naphtho[2,3-c]furan-1-yl}-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Synonymer: 4-{4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-naphtho[2,3-c]furan-1-yl}-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Molekylvægt (g/mol): 442.42
Molekylformel: C22H22N2O8
InChi Key: DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)C1C(C2OC(=O)C3=C2C(C)=C2C=CC=C(O)C2=C3O)C(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)