Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-Apo-oxytetracyclin, 'kan bruges som sekundær standard'
Artikelnummer. 10104920 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104920 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10104920 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 257731000
Request Bulk or Custom Format
Beta-apo-oxytetracyclin, CAS # 18751-99-0, er medlem af tetracyclinfamilien og er en nedbrydningsproduktion dannet af oxytetracyclin. Denne forbindelse udviser antibiotisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Beta-apo-oxytetracyclin er et nedbrydningsprodukt afledt af oxytetracyclin og udviser antibiotisk aktivitet
• I lighed med dets moderforbindelse, oxytetracyclin, kan beta-apo-oxytetracyclin også hæmme proteinsyntesen ved at binde til 30S ribosomale underenhed
Applikationer
•I laboratorieanalyser fremmer det hæmningen af væksten af aerobe slambakterier, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus samt tetracyclin-resistente stammer af E. coli
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Apo-oxytetracycline
CAS 18751-99-0
Smeltepunkt 200.0°C to 204.0°C
Farve Brun til brun-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (as is,calculated)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H22N2O8
MDL nummer MFCD00062827
Mængde 100 mg
Merck Index 10, 6846
Specifik rotation − 207.00
Synonym beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
InChI nøgle DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
IUPAC navn 4-(4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-yl)-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexen-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 442.39
PubChem CID 54710410
Formel vægt 442.39
Procent renhed ≥97.0% (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Apo-oxytetracycline, ''can be used as secondary standard''
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.