accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONONHOHNHNSOOFFFOCH3HCl

CAS RN 187397-18-8

IUPAC Navn: N-[5-(5-{2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl}pentanoyl)-2,4-dimethoxyphenyl]-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide hydrochloride
Synonymer: N-[5-(5-{2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl}pentanoyl)-2,4-dimethoxyphenyl]-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 649.08
Molekylformel: C27H32ClF3N4O7S
InChi Key: SZJZEJZLRDIHPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=CC(OC)=C(NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=C1C(=O)CCCCN1CCC2(CC1)NC(=O)NC2=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater