CAS RN 186694-45-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-Licarbazepine Acetate, TRC
CAS: 186694-45-1 Molekylær formel: C17H16N2O3 Molekylvægt (g/mol): 296.32 SMIL: CC(=O)O[C@@H]1Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13