accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1849590-01-7

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:
Mængde 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Farve 
  • (5)
Grad 
  • (5)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater