missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tomivosertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Tomivosertib (eFT508) is a potent, highly selective, and orally active MNK1 and MNK2 inhibitor, with IC50s of 1-2 nM against both isoforms. Tomivosertib (eFT508) treatment leads to a dose-dependent reduction in eIF4E phosphorylation at serine 209 (IC50=2-16 nM) in tumor cell lines. Tomivosertib (eFT508) also dramatically downregulates PD-L1 protein abundance.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tomivosertib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1849590-01-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H20N6O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | eFT508 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 4.35 mg/mL (12.78 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?