CAS RN 18430-06-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Acetyl Serotonin Beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 18430-06-3 Molekylær formel: C18 H22 N2 O8 Molekylvægt (g/mol): 394.38 Synonym: N-Acetyl Serotonin-B-D-Glucuronide IUPAC navn: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid SMIL: CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc12