accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3OOCH3

CAS RN 183322-16-9

IUPAC Navn: ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Synonymer: ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Molekylvægt (g/mol): 298.34
Molekylformel: C15H22O6
InChi Key: VGFZRAVMWXHEJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(OCCOC)=C(OCCOC)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater