Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 183322-16-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, Ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O6/c1-4-19-15(16)12-5-6-13(20-9-7-17-2)14(11-12)21-10-8-18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(OCCOC)c(OCCOC)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate |
| Vis mere |