Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050116
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050116 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050116 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
CAS 183322-16-9
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, Ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
InChI formel InChI=1S/C15H22O6/c1-4-19-15(16)12-5-6-13(20-9-7-17-2)14(11-12)21-10-8-18-3/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(OCCOC)c(OCCOC)c1
IUPAC navn ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 298.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 298.1416 g/mol