accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBr

CAS RN 18226-42-1

IUPAC Navn: 1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Synonymer: 1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol): 356.88
Molekylformel: C9H9Br3
InChi Key: GHITVUOBZBZMND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC1=CC(CBr)=CC(CBr)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater