Få mere at vide
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Tris(Bromomethyl)Benzene |
| CAS | 18226-42-1 |
| Molekylær formel | C9 H9 Br3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tri(Bromomethyl)Benzene, 2,4,6-Tri(Bromomethyl)Benzene, Tribromomesitylene, α,α',α''-Tribromomesitylene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2 |
| SMIL | BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-tris(bromomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.88 |
| Formel vægt | 353.825 |