accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(S)OPOOONH3CCH3H3COOCH3

CAS RN 18194-24-6

IUPAC Navn: (2-{[(2S)-2,3-bis(tetradecanoyloxy)propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium
Synonymer: (2-{[(2S)-2,3-bis(tetradecanoyloxy)propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium
Molekylvægt (g/mol): 677.95
Molekylformel: C36H72NO8P
InChi Key: CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater