Få mere at vide
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 18194-24-6 |
| Molekylær formel | C36H72NO8P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5,9-Trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxotetradecyl)oxy]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 677.93 |
| Formel vægt | 677.4996 |