accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3NNClNNH2

CAS RN 180903-14-4

IUPAC Navn: 5-amino-1-tert-butyl-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Synonymer: 5-amino-1-tert-butyl-3-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 274.75
Molekylformel: C14H15ClN4
InChi Key: HKCFCHLGYDCCSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)N1N=C(C(C#N)=C1N)C1=CC=C(Cl)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater