Få mere at vide
5-amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120992
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10120992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10120992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SS00047DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
CAS 180903-14-4
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C14H15ClN4
MDL nummer MFCD01935935
Synonym 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-3-4-chlorophenyl-1-1,1-dimethylethyl, aminobutylchlorophenylpyrazolecarbonitrile, 1-tert-butyl-3-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
InChI nøgle HKCFCHLGYDCCSP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)N1C(=C(C(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)C#N)N
IUPAC navn 5-amino-1-tert-butyl-3-(4-chlorphenyl)pyrazol-4-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 274.752
PubChem CID 2747447
Formel vægt 274.75
Procent renhed 97%