accessibility menu, dialog, popup

UserName

BH3CCH3H3CHNa

CAS RN 17979-81-6

IUPAC Navn: sodium triethyl-λ²-boranuide
Synonymer: sodium triethylborohydride
Molekylvægt (g/mol): 120.99
Molekylformel: C6H15BNa
InChi Key: UKYGKELSBAWRAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].CC[B-](CC)CC
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)