Få mere at vide
Sodium triethylborohydride, 1M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10490471 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10740775 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200031000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium triethylborohydride
Navn note 1M solution in THF
CAS 17979-81-6, 109-99-9
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H16BNa
Lineær formel NaB(C2H5)3H
MDL nummer MFCD00011704
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
Opløselighedsinformation Solubility in water: rzacts.
InChI nøgle YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na+].CC[BH-](CC)CC
IUPAC navn natrium;triethylbor(1-)
Molekylvægt (g/mol) 121.99
PubChem CID 23667700
Formel vægt 121.99
Fysisk form Løsning