accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNHNHNNONNH2HClHCl

CAS RN 1781882-72-1

IUPAC Navn: N-{[2-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-7-yl]methyl}piperidin-4-amine dihydrochloride
Synonymer: N-{[2-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1-ethylimidazo[4,5-c]pyridin-7-yl]methyl}piperidin-4-amine dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 415.32
Molekylformel: C16H24Cl2N8O
InChi Key: NRRCQHARLPNLHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CCN1C(=NC2=CN=CC(CNC3CCNCC3)=C12)C1=NON=C1N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater