Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 747651A dihydrochloride
Descrizione
Potent, ATP-competitive mitogen- and stress-activated kinase 1 (MSK1) inhibitor (IC50 = 11 nM in an in vitro kinase assay); targets the N-terminal kinase domain. Inhibits MSK1, MSK2, PKA, PKB, RSK and p70S6K activity in cells. Blocks IL-10 production in macrophages.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | SB 747651A dihydrochloride |
| CAS | 1781882-72-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C16H24Cl2N8O |
| Formel vægt | 415.32 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.323 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?