accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOBrClCl

CAS RN 175277-38-0

IUPAC Navn: 2-bromo-1-[3-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-one
Synonymer: 2-bromo-1-[3-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol): 334.98
Molekylformel: C11H6BrCl2NO2
InChi Key: CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater