Få mere at vide
2-brom-1-[3-(3,4-dichlorphenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069601
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069601 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10069601 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04954DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[3-(3, 4-dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
CAS 175277-38-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H6BrCl2NO2
MDL nummer MFCD00173899
Mængde 1 g
Synonym 5-bromoacetyl-3-3,4-dichlorophenyl isoxazole, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-isoxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl-1,2-oxazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-3-3,4-dichlorophenyl isoxazol-5-yl ethanone, pubchem8719, buttpark 43\57-73
InChI nøgle CBDHLEMYIQJYII-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=NOC(=C2)C(=O)CBr)Cl)Cl
IUPAC navn 2-brom-1-[3-(3,4-dichlorphenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 334.978
PubChem CID 2799583
Formel vægt 334.98
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk