accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOONOOSOH

CAS RN 175203-70-0

IUPAC Navn: 3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-6-nitro-2,3-dihydro-1λ⁶-benzothiophene-1,1-dione
Synonymer: 3-[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]-6-nitro-2,3-dihydro-1λ⁶-benzothiophene-1,1-dione
Molekylvægt (g/mol): 289.32
Molekylformel: C10H11NO5S2
InChi Key: FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCCSC1CS(=O)(=O)C2=C1C=CC(=C2)[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater