Learn More
3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2,3-dihydro-1H-1λ 6-benzo[b]thiophen-1,1-diol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10334672
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10334672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10334672 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM08337DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2, 3-dihydro-1H-1lambda∼6∼-benzo[b]thiophene-1, 1-dio
CAS 175203-70-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11NO5S2
MDL nummer MFCD00203984
Mængde 1 g
Synonym 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydro-1h-1lambda∼6∼-benzo b thiophene-1,1-dione, 2-6-nitro-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione, maybridge1_005013, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydrobenzo b thiophene 1,1-dioxide, ethanol,2-2,3-dihydro-6-nitro-1,1-dioxidobenzo b thien-3-yl thio, 2-6-nitro-1,1-bis oxidanylidene-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1$l^ 6-benzothiophene-1,1-dione
InChI nøgle FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(C2=C(S1(=O)=O)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])SCCO
IUPAC navn 2-[(6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)sulfanyl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 289.32
PubChem CID 2779237
Formel vægt 289.33
Procent renhed 97%