accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOSNH2

CAS RN 175202-43-4

IUPAC Navn: 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
Synonymer: 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzenecarbothioamide
Molekylvægt (g/mol): 209.26
Molekylformel: C10H11NO2S
InChi Key: HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=CC=C(C=C1)C1OCCO1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater