Få mere at vide
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzen-1-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049361
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10049361 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10049361 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03256DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11NO2S
MDL nummer MFCD00085174
Mængde 1 g
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
InChI nøgle HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC navn 4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzencarbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 209.263
PubChem CID 2778731
Formel vægt 209.27
Procent renhed 97%