CAS RN 17375-63-2
IUPAC Navn:
[2-(5-methoxy-2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
Synonymer:
[2-(5-methoxy-2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine
Molekylvægt (g/mol):
294.4
Molekylformel:
C19H22N2O
InChi Key:
VSGPGYWZVPDDSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C2NC(=C(CCN(C)C)C2=C1)C1=CC=CC=C1