Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BGC 20-761
Beskrivelse
Selective, high affinity 5-HT6 antagonist (Ki = 20 nM). Reverses the amnesic effects of scopolamine (Cat. No. 1414) and enhances memory consolidation in a rat model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BGC 20-761 |
| CAS | 17375-63-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C19H22N2O |
| Formel vægt | 294.39 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.398 |