accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3CNNClNH2NN

CAS RN 172889-27-9

IUPAC Navn: 1-tert-butyl-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Synonymer: PP2 (kinase inhibitor)
Molekylvægt (g/mol): 301.78
Molekylformel: C15H16ClN5
InChi Key: PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)N1N=C(C2=C(N)N=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=C1
Farve 
  • (4)
Grad 
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater